Print…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
V0018-25G V0018-500G
TCIAV0018-25GEA 48 EUR
TCIAV0018-25G TCIAV0018-500G
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 293 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Número MDL : MFCD00004659
Número CAS: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&vid=5dfec7d061e80aa047c4ca12d451b29622c5dd15&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 113.0 to 116.0 deg-C