Print…
álcool 4-metoxibenzilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Anisyl alcohol, p-Anisyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)anisole, Anise alcohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
M0107-25G M0107-500G M0107-100G
TCIAM0107-25GEA 16 EUR
TCIAM0107-25G TCIAM0107-500G TCIAM0107-100G
álcool 4-metoxibenzilo ≥98.0% (por GC)
álcool 4-metoxibenzilo
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 259°C
Ponto de Fusão: 20…24 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 148°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004653
Número CAS: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 14,00665
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&vid=18550fad500d6d4001403f06af834d9a5feace99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %