Print…
Benzil(metil)amina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Benzylmethylamine, N-Methyl-1-phenylmethanamine, N-Methylbenzylamine
M0164-25ML M0164-500ML
TCIAM0164-25MLEA 18 EUR
TCIAM0164-25ML TCIAM0164-500ML
Benzil(metil)amina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzil(metil)amina
Fórmula: C₆H₅CH₂NHCH₃
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: -55
Ponto de Inflamação: 77°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008289
Número CAS: 103-67-3
EINECS: 203-133-4
UN: 2735
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&vid=01f4194524f267892b0ce5e72bb17a69d2ddb0a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %