Print…
4-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)aniline, (4-Aminophenyl)methanol
A1096-25G A1096-5G
TCIAA1096-25GEA 175 EUR
TCIAA1096-25G TCIAA1096-5G
4-Aminobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de ebulição: 171°C
Ponto de Fusão: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00014782
Número CAS: 623-04-1
EINECS: 210-767-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&vid=94628774d61c7a1bda599a7e0c06b4349c7b95b1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C