Print…

Feniletilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Perigo

P0085-25ML P0085-500ML P0085-100ML
TCIAP0085-25MLEA 16 EUR
TCIAP0085-25ML TCIAP0085-500ML TCIAP0085-100ML
Feniletilamina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Feniletilamina
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008184
Número CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06026
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&vid=9c0fd4fcc97e2e8069a5894ff4ad5e16ccae117d&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR