Print…
Benzil(dimetil)amina 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
D0688-25ML D0688-500ML
TCIAD0688-25MLEA 16 EUR
TCIAD0688-25ML TCIAD0688-500ML
Benzil(dimetil)amina 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Benzil(dimetil)amina
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Fusão: –75°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008329
Número CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&vid=07455d8ea132474ef40eba608506f8b1906d4146&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %