Print…
4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Iodophenyl)methanol
I0810-5G I0810-25G
TCIAI0810-5GEA 42 EUR
TCIAI0810-5G TCIAI0810-25G
4-Iodobenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
4-Iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de ebulição: 136°C
Número MDL : MFCD01732720
Número CAS: 18282-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&vid=25e492511591c0e1e690201ec3db1d8b29121c22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C