Print…
4'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
I0305-25G I0305-5G
TCIAI0305-25GEA 77 EUR
TCIAI0305-25G TCIAI0305-5G
4'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 145 - 150 °C (20 -rr)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045320
Número CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency