Print…
1-tert-Butil-4-iodobenzeno ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3624-25G B3624-5G
TCIAB3624-25GEA 248 EUR
TCIAB3624-25G TCIAB3624-5G
1-tert-Butil-4-iodobenzeno ≥95.0% (por GC)
1-tert-Butil-4-iodobenzeno
Fórmula: C₁₀H₁₃I
Ponto de ebulição: 118°C
Densidade: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
Número MDL : MFCD00052339
Número CAS: 35779-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&vid=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %