Print…
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1892-5G T1892-1G
TCIAT1892-5GEA 78 EUR
TCIAT1892-5G TCIAT1892-1G
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Peso Molecular: 244.62 g/mol
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00051696
Número CAS: 776-04-5
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&vid=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %