Print…
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1955-1G T1955-5G
TCIAT1955-1GEA 40 EUR
TCIAT1955-1G TCIAT1955-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Número MDL : MFCD00061270
Número CAS: 50823-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&vid=3670d70e6e0d5aeada2d567e07a595688c835164&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %