Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2593-1G T2593-5G
TCIAT2593-1GEA 41 EUR
TCIAT2593-1G TCIAT2593-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol ≥96.0% (por GC)
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₇F₃O₂
Número MDL : MFCD00153285
Número CAS: 175278-07-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&vid=d33ccb17b473a7eb5e5040f8000956d043043995&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %