Print…
4-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0562-25G F0562-5G
TCIAF0562-25GEA 106 EUR
TCIAF0562-25G TCIAF0562-5G
4-Fluoro-3-nitrotoluene ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆FNO₂
Ponto de ebulição: 241°C
Número MDL : MFCD00007060
Número CAS: 446-11-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&vid=e38390b1213d1d112fe89a9b19271e464c97e943&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %