Print…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2461-5G T2461-1G
TCIAT2461-5GEA 84 EUR
TCIAT2461-5G TCIAT2461-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 207°C
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039645
Número CAS: 1645-65-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&vid=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C