Print…
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2459-1G T2459-5G
TCIAT2459-1GEA 16 EUR
TCIAT2459-1G TCIAT2459-5G
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 216°C
Densidade: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 105°C
Número MDL : MFCD00039644
Número CAS: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&vid=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %