Print…
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
N0720-25G N0720-5G
TCIAN0720-25GEA 200 EUR
TCIAN0720-25G TCIAN0720-5G
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₃NO₄
Peso Molecular: 235.12 g/mol
Número MDL : MFCD00007142
Número CAS: 320-94-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&vid=d114e168b3c178d041cfeea60e4776fab3f707f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C