Print…
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0760-1G F0760-5G
TCIAF0760-1GEA 20 EUR
TCIAF0760-1G TCIAF0760-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Número MDL : MFCD00061294
Número CAS: 67515-55-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&vid=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C