Print…
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0577-1G F0577-5G
TCIAF0577-1GEA 35 EUR
TCIAF0577-1G TCIAF0577-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Ponto de ebulição: 251
Número MDL : MFCD00040982
Número CAS: 141179-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&vid=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C