Print…
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
F0620-1G F0620-5G
TCIAF0620-1GEA 18 EUR
TCIAF0620-1G TCIAF0620-5G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Número MDL : MFCD00061292
Número CAS: 115029-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&vid=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C