Print…
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0619-1G F0619-5G
TCIAF0619-1GEA 16 EUR
TCIAF0619-1G TCIAF0619-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Número MDL : MFCD00040980
Número CAS: 115029-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&vid=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C