Print…
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
T1335-25G T1335-5G
TCIAT1335-25GEA 75 EUR
TCIAT1335-25G TCIAT1335-5G
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α-Trifluoro-m-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Peso Molecular: 208.57 g/mol
Ponto de ebulição: 85°C
Densidade: 1.4078
Número MDL : MFCD00000680
Número CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&vid=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %