Print…
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0258-25G F0258-250G
TCIAF0258-25GEA 31 EUR
TCIAF0258-25G TCIAF0258-250G
(4-Fluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (por GC)
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: 86 °C
Densidade: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00001917
Número CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&vid=6cf22c7328ce46acf996637aab431853a7b0fead&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %