Print…
2-Methyl-m-anisic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
M2217-25G M2217-5G
TCIAM2217-25GEA 52 EUR
TCIAM2217-25G TCIAM2217-5G
2-Methyl-m-anisic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Methyl-m-anisic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Número MDL : MFCD02094039
Número CAS: 55289-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&vid=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C