Print…
4-Toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0311-25G T0311-500G T0311-100G
TCIAT0311-25GEA 18 EUR
TCIAT0311-25G TCIAT0311-500G TCIAT0311-100G
4-Toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 216°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000696
Número CAS: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&vid=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %