Print…
2-Toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0310-25G T0310-500G T0310-100G
TCIAT0310-25GEA 23 EUR
TCIAT0310-25G TCIAT0310-500G TCIAT0310-100G
2-Toluoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₇ClO
Ponto de ebulição: 213°C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00000668
Número CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&vid=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %