Print…
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C1712-25G C1712-5G
TCIAC1712-25GEA 169 EUR
TCIAC1712-25G TCIAC1712-5G
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-3-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 66 °C
Número MDL : MFCD00007086
Número CAS: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&vid=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C