Print…
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2527-25G C2527-5G
TCIAC2527-25GEA 258 EUR
TCIAC2527-25G TCIAC2527-5G
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆ClFO
Número MDL : MFCD00236024
Número CAS: 208186-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&vid=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C