Print…
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2314-25G C2314-5G
TCIAC2314-25GEA 151 EUR
TCIAC2314-25G TCIAC2314-5G
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥93.0% (por GC)
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Peso Molecular: 189.04 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Fusão: 4°C
Densidade: 1.331
Número MDL : MFCD00000682
Número CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&vid=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %