Print…
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
B2382-25G B2382-5G
TCIAB2382-25GEA 118 EUR
TCIAB2382-25G TCIAB2382-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone ≥97.0% (por GC)
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrFO
Peso Molecular: 217.04 g/mol
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: 49
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040830
Número CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&vid=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C