Print…
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Tau Protein Kinase I Inhibitor, 2,4'-Dibromoacetophenone, Glycogen Synthase Kinase-3β Inhibitor VII, α,4-Dibromoacetophenone, GSK-3β Inhibitor VII, TPK I Inhibitor, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)-1-ethanone, 4-Bromophenacyl bromide
D0164-25G D0164-100G
TCIAD0164-25GEA 37 EUR
TCIAD0164-25G TCIAD0164-100G
ω,4-Dibromoacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω,4-Dibromoacetophenone
Fórmula: C₈H₆Br₂O
Peso Molecular: 277.94 g/mol
Ponto de ebulição: 310
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000200
Número CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&vid=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency