Print…
3'-Bromopropiophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: m-Bromopropiophenone, 1-(3-Bromophenyl)propan-1-one
B1888-25G B1888-5G
TCIAB1888-25GEA 328 EUR
TCIAB1888-25G TCIAB1888-5G
3'-Bromopropiophenone ≥98.0% (por GC)
3'-Bromopropiophenone
Fórmula: C₉H₉BrO
Peso Molecular: 213.07 g/mol
Ponto de ebulição: 145°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000084
Número CAS: 19829-31-3
EINECS: 243-353-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a83a78862c38cd80c702584e97fa51718191f56&vid=9a83a78862c38cd80c702584e97fa51718191f56&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency