Print…
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
C2484-1G C2484-5G
TCIAC2484-1GEA 29 EUR
TCIAC2484-1G TCIAC2484-5G
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-4-chloro-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Número MDL : MFCD04115859
Número CAS: 206362-80-3
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=679748897e9b0c9de237cce535fe3980e8c94987&vid=679748897e9b0c9de237cce535fe3980e8c94987&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %