Print…
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
C2483-25G C2483-5G
TCIAC2483-25GEA 189 EUR
TCIAC2483-25G TCIAC2483-5G
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00831105
Número CAS: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&vid=28026d937d72f682813219bfa3961e0e7d7871bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %