α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
C2474-1G
C2474-5G
TCIAC2474-1GEA
35
EUR
TCIAC2474-1G
TCIAC2474-5G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Fórmula:
C₇H₅BrClF Peso Molecular: 223.47 g/mol |
Número MDL :
MFCD03788472 Número CAS: 493024-39-8 UN: 3265 ADR: 8 II |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |