Print…
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
C2482-25G C2482-5G
TCIAC2482-25GEA 218 EUR
TCIAC2482-25G TCIAC2482-5G
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-3-chloro-4-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Fusão: 37
Número MDL : MFCD01631551
Número CAS: 192702-01-5
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&vid=359857f51460df37facbc0e186bd80f6c48c4645&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %