Print…
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2118-1G C2118-5G
TCIAC2118-1GEA 35 EUR
TCIAC2118-1G TCIAC2118-5G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Ponto de ebulição: 125 - 126 °C (15 -rr)
Número MDL : MFCD00042503
Número CAS: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=928969ed53b5061c9e1c387fcb48e2648cd79344&vid=928969ed53b5061c9e1c387fcb48e2648cd79344&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Freezing point 27.0 to 32.0 deg-C