Print…
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2359-1G C2359-5G
TCIAC2359-1GEA 27 EUR
TCIAC2359-1G TCIAC2359-5G
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene ≥96.0% (por GC)
α-Bromo-2-chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Ponto de ebulição: 66°C
Ponto de Inflamação: 18°C
Número MDL : MFCD01631419
Número CAS: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&vid=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %