Print…
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
B0568-25G B0568-500G B0568-100G
TCIAB0568-25GEA 41 EUR
TCIAB0568-25G TCIAB0568-500G TCIAB0568-100G
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrClO
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110 °C
Número MDL : MFCD00000625
Número CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02153
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7cde20fde8f074c924fd7dab7eec106bace77ea&vid=e7cde20fde8f074c924fd7dab7eec106bace77ea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency