Print…
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B1606-25G B1606-5G
TCIAB1606-25GEA 234 EUR
TCIAB1606-25G TCIAB1606-5G
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥90.0% (por GC)
1-Bromo-4-hexylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₇Br
Ponto de ebulição: 145°C
Número MDL : MFCD00061114
Número CAS: 23703-22-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&vid=5b2fd9cfe9bd7a8ec204bc831e5c0a673e4cd3b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %