Print…
1-Bromo-4-butylbenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1907-25G B1907-5G
TCIAB1907-25GEA 41 EUR
TCIAB1907-25G TCIAB1907-5G
1-Bromo-4-butylbenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-butylbenzene
Fórmula: C₁₀H₁₃Br
Ponto de ebulição: 246°C
Ponto de Fusão: –26 °C
Densidade: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 108°C
Número MDL : MFCD00040934
Número CAS: 41492-05-1
EINECS: 472-210-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&vid=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %