Print…
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
F0470-1G F0470-5G
TCIAF0470-1GEA 35 EUR
TCIAF0470-1G TCIAF0470-5G
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅F
Peso Molecular: 120.13 g/mol
Ponto de Inflamação: 29°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00168823
Número CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&vid=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %