Print…
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetylene, 1-Ethynyl-4-bromobenzene, (4-Bromophenyl)acetylene, (4-Bromophenyl)ethyne
B3701-1G B3701-5G
TCIAB3701-1GEA 29 EUR
TCIAB3701-1G TCIAB3701-5G
1-Bromo-4-ethynylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₈H₅Br
Peso Molecular: 181.03 g/mol
Ponto de ebulição: 92°C
Número MDL : MFCD00168822
Número CAS: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&vid=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C