Print…
Benzenesulphonohydrazide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzenesulphonic acid hydrazide, Benzenesulphonyl hydrazide
B0038-25G B0038-500G B0038-100G
TCIAB0038-25GEA 31 EUR
TCIAB0038-25G TCIAB0038-500G TCIAB0038-100G
Benzenesulphonohydrazide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Benzenesulphonohydrazide
Fórmula: C₆H₈N₂O₂S
Peso Molecular: 172.21 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Número MDL : MFCD00007583
Número CAS: 80-17-1
EINECS: 201-255-2
UN: 3226
ADR: 4.1
Merck Index: 14,07598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818c5a7e5a9901ed7adb8fc838e89253880acd4b&vid=818c5a7e5a9901ed7adb8fc838e89253880acd4b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency