Print…
1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Benzene-1,3-di(sulphonyl chloride), Benzene-1,3-disulphonyl chloride
B0848-25G B0848-5G
TCIAB0848-25GEA 127 EUR
TCIAB0848-25G TCIAB0848-5G
1,3-Benzenedisulphonyl chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3-Benzenedisulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₄S₂
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041879
Número CAS: 585-47-7
EINECS: 209-556-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c94baa55a1b47657985e7dde1d459091ae6a568b&vid=c94baa55a1b47657985e7dde1d459091ae6a568b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency