Print…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0144-25G N0144-5G N0144-100G
TCIAN0144-25GEA 42 EUR
TCIAN0144-25G TCIAN0144-5G TCIAN0144-100G
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Ponto de ebulição: 181°C
Ponto de Fusão: 79
Densidade: 1.69
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007445
Número CAS: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&vid=b5e9bd22ebd1d32a6a74207c2d45f42d168f3087&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency