3-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
N0143-25G
N0143-500G
TCIAN0143-25GEA
57
EUR
TCIAN0143-25G
TCIAN0143-500G
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₆H₄ClNO₄S Ponto de Fusão: 64 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007435 Número CAS: 121-51-7 EINECS: 204-476-2 UN: 3261 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 64.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |