Print…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0142-25G N0142-500G N0142-100G
TCIAN0142-25GEA 27 EUR
TCIAN0142-25G TCIAN0142-500G TCIAN0142-100G
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄ClNO₄S
Peso Molecular: 221.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007430
Número CAS: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&vid=fc5fd4c12b577a5b279edd48bd46a968795cef0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 64.0 to 70.0 deg-C