Print…
1,4-Phenylene diisothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P1279-25G P1279-5G
TCIAP1279-25GEA 319 EUR
TCIAP1279-25G TCIAP1279-5G
1,4-Phenylene diisothiocyanate ≥98.0% (por GC)
1,4-Phenylene diisothiocyanate
Fórmula: C₈H₄N₂S₂
Ponto de ebulição: 319 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004811
Número CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01308
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&vid=15032bd5ca2885e69a6e638396e803e286e1968e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Green to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C