Print…
3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanate, 1,2-Dimethoxy-4-isothiocyanatobenzene
I0541-25G I0541-5G
TCIAI0541-25GEA 232 EUR
TCIAI0541-25G TCIAI0541-5G
3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Fórmula: C₉H₉NO₂S
Ponto de ebulição: 171 - 172 °C (7 -rr)
Ponto de Fusão: 48…48,5 °C
Número MDL : MFCD00041075
Número CAS: 33904-04-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&vid=b5fb4d377c92e6127659d5e4871be1c4b471fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 96.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency