Print…
3-(Dimethylamino)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0657-25G D0657-100G
TCIAD0657-25GEA 52 EUR
TCIAD0657-25G TCIAD0657-100G
3-(Dimethylamino)phenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Dimethylamino)phenol
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 268°C
Ponto de Fusão: 65…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002264
Número CAS: 99-07-0
EINECS: 202-727-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&vid=d7c54ba1db3bf1c57018aaac7f9a8ca095a8f8ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C